2-Ethyl-2-phenylbutanoic acid 96%
|
|
BLDPBD14144-5GEA
497
EUR
BLDPBD14144-5G
BLDPBD14144-100MG
BLDPBD14144-1G
BLDPBD14144-250MG
2-Ethyl-2-phenylbutanoic acid 96%
2-Ethyl-2-phenylbutanoic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₁₆O₂ MW: 192,2542 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075036 Núm. CAS: 5465-28-1 |