N-(2-Mercaptoethyl)acetamide 85%
|
|
BLDPBD141027-25GEA
302
EUR
BLDPBD141027-25G
BLDPBD141027-1G
BLDPBD141027-5G
N-(2-Mercaptoethyl)acetamide 85%
N-(2-Mercaptoethyl)acetamide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₄H₉NOS MW: 119,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037831 Núm. CAS: 1190-73-4 |