2-((2-Acetamido-6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)methoxy)ethyl acetate 97%
|
|
BLDPBD14063-5GEA
8
EUR
BLDPBD14063-5G
BLDPBD14063-500G
BLDPBD14063-1000G
BLDPBD14063-25G
BLDPBD14063-100G
BLDPBD14063-1G
2-((2-Acetamido-6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)methoxy)ethyl acetate 97%
2-((2-Acetamido-6-oxo-1H-purin-9(6H)-yl)methoxy)ethyl acetate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₂H₁₅N₅O₅ MW: 309,27 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00267706 Núm. CAS: 75128-73-3 |