Anaranjado de metilo 98%

Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH

Sinónimos: Metilnaranja

BLDPBD139558-25GEA 7 EUR
BLDPBD139558-25G
Anaranjado de metilo 98%
Anaranjado de metilo

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007502
Núm. CAS: 547-58-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR