tert-Butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
|
|
BLDPBD139424-250MGEA
204
EUR
BLDPBD139424-250MG
BLDPBD139424-100MG
tert-Butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl 4-amino-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperidine-1-carboxylate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₃H₂₄N₂O₄ MW: 272,3407 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07784120 Núm. CAS: 362703-57-9 |