Cinamato de metilo 98%

Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH

BLDPBD139388-100GEA 9 EUR
BLDPBD139388-100G BLDPBD139388-25G BLDPBD139388-1000G BLDPBD139388-500G
Cinamato de metilo 98%
Cinamato de metilo

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008458
Núm. CAS: 103-26-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR