Methyl 6-nitropicolinate 95%
|
|
BLDPBD139271-250MGEA
170
EUR
BLDPBD139271-250MG
BLDPBD139271-100MG
BLDPBD139271-1G
Methyl 6-nitropicolinate 95%
Methyl 6-nitropicolinate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₇H₆N₂O₄ MW: 182,1335 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07776956 Núm. CAS: 26218-74-6 |