Methyl 6-bromoquinoline-2-carboxylate 98%
|
|
BLDPBD139234-100MGEA
34
EUR
BLDPBD139234-100MG
BLDPBD139234-1G
BLDPBD139234-250MG
Methyl 6-bromoquinoline-2-carboxylate 98%
Methyl 6-bromoquinoline-2-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₁H₈BrNO₂ MW: 266,0900 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08436465 Núm. CAS: 623583-88-0 |