Methyl-5-methoxysalicylate 97%
|
|
BLDPBD139176-100GEA
261
EUR
BLDPBD139176-100G
BLDPBD139176-5G
BLDPBD139176-1G
BLDPBD139176-25G
Methyl-5-methoxysalicylate 97%
Methyl-5-methoxysalicylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,1733 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00017185 Núm. CAS: 2905-82-0 |