Methyl 4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzoate 98%
|
|
BLDPBD138856-1GEA
41
EUR
BLDPBD138856-1G
BLDPBD138856-250MG
BLDPBD138856-25G
BLDPBD138856-5G
Methyl 4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzoate 98%
Methyl 4-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)benzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₄H₂₀N₂O₂ MW: 248,32 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01467150 Núm. CAS: 314268-40-1 |