Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate 97%
|
|
BLDPBD138675-5GEA
15
EUR
BLDPBD138675-5G
BLDPBD138675-10G
BLDPBD138675-1G
BLDPBD138675-500G
BLDPBD138675-25G
BLDPBD138675-100G
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate 97%
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,1733 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01321262 Núm. CAS: 6702-50-7 |