Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate 98%
|
|
BLDPBD138574-10GEA
55
EUR
BLDPBD138574-10G
BLDPBD138574-25G
BLDPBD138574-250MG
BLDPBD138574-100G
BLDPBD138574-0.025
BLDPBD138574-1G
BLDPBD138574-5G
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate 98%
Methyl-3-amino-4-fluorobenzoate
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,1500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08689743 Núm. CAS: 369-26-6 |