Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
BLDPBD138335-25GEA 43 EUR
BLDPBD138335-25G BLDPBD138335-5G BLDPBD138335-10G BLDPBD138335-500G BLDPBD138335-1G BLDPBD138335-100G
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03618407
Núm. CAS: 62621-09-4