Methyl-2,5-dibromobenzoate 98%
BLDPBD138097-25GEA 89 EUR
BLDPBD138097-0.025 BLDPBD138097-25G BLDPBD138097-5G BLDPBD138097-1G BLDPBD138097-100G BLDPBD138097-10G
Methyl-2,5-dibromobenzoate 98%
Methyl-2,5-dibromobenzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144757
Núm. CAS: 57381-43-8