Methyl 1-bromocyclohexanecarboxylate 95%
|
|
BLDPBD137930-1GEA
73
EUR
BLDPBD137930-1G
BLDPBD137930-250MG
BLDPBD137930-5G
Methyl 1-bromocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 1-bromocyclohexanecarboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₈H₁₃BrO₂ MW: 221,0900 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00134214 Núm. CAS: 3196-23-4 |