Methyl 10-bromodecanoate 96%
|
|
BLDPBD137893-25GEA
1081
EUR
BLDPBD137893-25G
BLDPBD137893-5G
BLDPBD137893-250MG
BLDPBD137893-1G
BLDPBD137893-100MG
Methyl 10-bromodecanoate 96%
Methyl 10-bromodecanoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₁H₂₁BrO₂ MW: 265,1872 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00239436 Núm. CAS: 26825-94-5 |