Linalyl acetate 98%
|
|
BLDPBD136351-100GEA
15
EUR
BLDPBD136351-100G
BLDPBD136351-25G
BLDPBD136351-500G
Linalyl acetate 98%
Linalyl acetate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₂₀O₂ MW: 196,2860 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008907 Núm. CAS: 115-95-7 |