L(+)-Diisopropyl tartrate 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD135658-100GEA
41
EUR
BLDPBD135658-100G
BLDPBD135658-25G
BLDPBD135658-500G
BLDPBD135658-5G
BLDPBD135658-0.025
L(+)-Diisopropyl tartrate 98%
L(+)-Diisopropyl tartrate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₁₈O₆ MW: 234,25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064450 Núm. CAS: 2217-15-4 |