Isosorbide dimethyl ether 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD135400-1000GEA
219
EUR
BLDPBD135400-1000G
BLDPBD135400-100G
BLDPBD135400-500G
BLDPBD135400-25G
BLDPBD135400-10G
BLDPBD135400-5G
Isosorbide dimethyl ether 97%
Isosorbide dimethyl ether
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₁₄O₄ MW: 174,20 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064828 Núm. CAS: 5306-85-4 |