(2R,3S)-5-Chloro-2-(((4-methylbenzoyl)oxy)methyl)tetrahydrofuran-3-yl 4-methylbenzoate 90%
|
|
BLDPBD1353-5GEA
108
EUR
BLDPBD1353-5G
BLDPBD1353-0.025G
BLDPBD1353-100G
BLDPBD1353-250MG
BLDPBD1353-10G
BLDPBD1353-25G
BLDPBD1353-1G
(2R,3S)-5-Chloro-2-(((4-methylbenzoyl)oxy)methyl)tetrahydrofuran-3-yl 4-methylbenzoate 90%
(2R,3S)-5-Chloro-2-(((4-methylbenzoyl)oxy)methyl)tetrahydrofuran-3-yl 4-methylbenzoate
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₂₁H₂₁ClO₅ MW: 388,8400 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00079148 Núm. CAS: 3601-89-6 |