3-Phenyl-4H-chromen-4-one 40%
BLDPBD135136-100GEA 23 EUR
BLDPBD135136-100G BLDPBD135136-25G BLDPBD135136-500G
3-Phenyl-4H-chromen-4-one 40%
3-Phenyl-4H-chromen-4-one
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00100851
Núm. CAS: 574-12-9