(±)-Isoborneol 90%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD135004-5GEA 7 EUR
BLDPBD135004-5G BLDPBD135004-25G
(±)-Isoborneol 90%
(±)-Isoborneol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154,2493 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074821
Núm. CAS: 124-76-5