1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 98%
|
|
BLDPBD13499-100GEA
47
EUR
BLDPBD13499-0.025G
BLDPBD13499-100G
BLDPBD13499-25G
BLDPBD13499-500G
BLDPBD13499-5G
BLDPBD13499-10G
BLDPBD13499-0.5G
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine 98%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₁H₂₁NO₃ MW: 215,29 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02094488 Núm. CAS: 123855-51-6 |