3,5-Diiodo-4-methoxybenzonitrile 97%
|
|
BLDPBD134828-1GEA
116
EUR
BLDPBD134828-1G
BLDPBD134828-250MG
3,5-Diiodo-4-methoxybenzonitrile 97%
3,5-Diiodo-4-methoxybenzonitrile
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₅I₂NO MW: 384,9400 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144497 Núm. CAS: 3336-40-1 |