(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride 98+%
BLDPBD1345-100GEA 195 EUR
BLDPBD1345-0.025G BLDPBD1345-100G BLDPBD1345-25G BLDPBD1345-5G
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride 98+%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₂₁H₂₀ClO₂P
MW: 370,81 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00185663
Núm. CAS: 36626-29-6