N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamine 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD13426-1GEA 135 EUR
BLDPBD13426-1G BLDPBD13426-250MG
N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamine 95%
N-Methyl-3,4,5-trimethoxybenzylamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₁₁H₁₇NO₃
MW: 211,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00798597
Núm. CAS: 58780-82-8