Ethyl 2-(6-(ethyl(2-hydroxypropyl)amino)pyridazin-3-yl)hydrazine-1-carboxylate 95%
|
|
BLDPBD134097-100MGEA
160
EUR
BLDPBD134097-100MG
BLDPBD134097-250MG
Ethyl 2-(6-(ethyl(2-hydroxypropyl)amino)pyridazin-3-yl)hydrazine-1-carboxylate 95%
Ethyl 2-(6-(ethyl(2-hydroxypropyl)amino)pyridazin-3-yl)hydrazine-1-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₂H₂₁N₅O₃ MW: 283,3268 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00865833 Núm. CAS: 64241-34-5 |