Hexyl chloroformate 95%
BLDPBD133349-1GEA 7 EUR
BLDPBD133349-1G BLDPBD133349-25G BLDPBD133349-5G BLDPBD133349-10G
Hexyl chloroformate 95%
Hexyl chloroformate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₇H₁₃ClO₂
MW: 164,6299 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000651
Núm. CAS: 6092-54-2