(4E,8E)-(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl 5,9,13-trimethyltetradeca-4,8,12-trienoate 95%
|
|
BLDPBD131965-100MGEA
21
EUR
BLDPBD131965-100MG
BLDPBD131965-250MG
(4E,8E)-(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl 5,9,13-trimethyltetradeca-4,8,12-trienoate 95%
(4E,8E)-(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-yl 5,9,13-trimethyltetradeca-4,8,12-trienoate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₂₇H₄₄O₂ MW: 400,63 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00129086 Núm. CAS: 51-77-4 |