2,3,3-Trimethyl-5-nitro-3H-indole 98%
|
|
BLDPBD13085-100MGEA
7
EUR
BLDPBD13085-100MG
BLDPBD13085-1G
BLDPBD13085-25G
BLDPBD13085-250MG
BLDPBD13085-5G
BLDPBD13085-10G
2,3,3-Trimethyl-5-nitro-3H-indole 98%
2,3,3-Trimethyl-5-nitro-3H-indole
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204,2252 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00447544 Núm. CAS: 3484-22-8 |