(S)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid 95%
|
|
BLDPBD130767-1GEA
412
EUR
BLDPBD130767-1G
BLDPBD130767-250MG
BLDPBD130767-100MG
(S)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid 95%
(S)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₂₈H₂₃NO₄ MW: 437,4865 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03427991 Núm. CAS: 507472-11-9 |