2-(2-Chlorophenyl)-5,7-dihydroxy-8-((3S,4R)-3-hydroxy-1-methylpiperidin-4-yl)-4H-chromen-4-one hydrochloride 98%
|
|
BLDPBD130403-10MGEA
43
EUR
BLDPBD130403-10MG
BLDPBD130403-5MG
BLDPBD130403-100MG
BLDPBD130403-50MG
2-(2-Chlorophenyl)-5,7-dihydroxy-8-((3S,4R)-3-hydroxy-1-methylpiperidin-4-yl)-4H-chromen-4-one hydrochloride 98%
2-(2-Chlorophenyl)-5,7-dihydroxy-8-((3S,4R)-3-hydroxy-1-methylpiperidin-4-yl)-4H-chromen-4-one hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₂₁H₂₁Cl₂NO₅ MW: 438,30 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD26792554 Núm. CAS: 131740-09-5 |