Propyl heptanoate 98%
|
|
BLDPBD130094-100GEA
126
EUR
BLDPBD130094-100G
BLDPBD130094-500G
BLDPBD130094-25G
BLDPBD130094-5G
Propyl heptanoate 98%
Propyl heptanoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₂₀O₂ MW: 172,2646 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048897 Núm. CAS: 7778-87-2 |