2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 2-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)benzoate 98%
BLDPBD129861-250MGEA
243
EUR
BLDPBD129861-250MG
BLDPBD129861-100MG
BLDPBD129861-50MG
2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 2-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)benzoate 98%
2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 2-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)benzoate
Formula:
C₁₈H₁₈F₃NO₄ MW: 369,34 g/mol |
Número MDL:
MFCD00242806 Núm. CAS: 30544-47-9 |