Ethyl 3-(2,6-dichlorophenyl)-3-oxopropanoate 95%
|
|
BLDPBD128431-250MGEA
45
EUR
BLDPBD128431-250MG
BLDPBD128431-1G
BLDPBD128431-100MG
Ethyl 3-(2,6-dichlorophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-(2,6-dichlorophenyl)-3-oxopropanoate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₁₁H₁₀Cl₂O₃ MW: 261,1013 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08458321 Núm. CAS: 72835-87-1 |