Ethyl 2-propylpentanoate 95%
|
|
BLDPBD128415-1GEA
58
EUR
BLDPBD128415-1G
BLDPBD128415-250MG
BLDPBD128415-5G
Ethyl 2-propylpentanoate 95%
Ethyl 2-propylpentanoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₂₀O₂ MW: 172,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00870991 Núm. CAS: 17022-31-0 |