7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 98%
|
|
BLDPBD12786-100GEA
225
EUR
BLDPBD12786-100G
BLDPBD12786-5G
BLDPBD12786-1G
BLDPBD12786-25G
BLDPBD12786-500G
BLDPBD12786-10G
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 98%
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₉BrO MW: 225,08 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179287 Núm. CAS: 32281-97-3 |