4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
|
|
BLDPBD12719-10GEA
59
EUR
BLDPBD12719-10G
BLDPBD12719-100G
BLDPBD12719-5G
BLDPBD12719-250MG
BLDPBD12719-1G
BLDPBD12719-25G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₀H₈N₂O MW: 172,1833 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02681938 Núm. CAS: 99662-34-7 |