1-((2R,3R,4S,5R)-5-((((((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-3-carbamoylpyridin-1-ium 98%
|
|
Sinónimos:
NAD+
BLDPBD126917-10GEA
54
EUR
BLDPBD126917-10G
BLDPBD126917-100G
BLDPBD126917-25G
BLDPBD126917-1G
BLDPBD126917-5G
BLDPBD126917-250MG
1-((2R,3R,4S,5R)-5-((((((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-3-carbamoylpyridin-1-ium 98%
1-((2R,3R,4S,5R)-5-((((((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-3-carbamoylpyridin-1-ium
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂ MW: 663,425 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00036253 Núm. CAS: 53-84-9 |