4-Chloro-7-methoxyquinoline 98%
|
|
BLDPBD12686-10GEA
207
EUR
BLDPBD12686-10G
BLDPBD12686-1G
BLDPBD12686-25G
BLDPBD12686-5G
BLDPBD12686-100G
BLDPBD12686-250MG
4-Chloro-7-methoxyquinoline 98%
4-Chloro-7-methoxyquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₀H₈ClNO MW: 193,6300 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD06659036 Núm. CAS: 68500-37-8 |