Dl-2-amino-1-hexanol 95%
|
|
BLDPBD126285-250MGEA
235
EUR
BLDPBD126285-250MG
BLDPBD126285-1G
BLDPBD126285-100MG
Dl-2-amino-1-hexanol 95%
Dl-2-amino-1-hexanol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₆H₁₅NO MW: 117,1894 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009810 Núm. CAS: 5665-74-7 |