Ethoxy(methyl)diphenylsilane 95%
|
|
BLDPBD125907-10GEA
306
EUR
BLDPBD125907-10G
BLDPBD125907-5G
BLDPBD125907-250MG
BLDPBD125907-1G
Ethoxy(methyl)diphenylsilane 95%
Ethoxy(methyl)diphenylsilane
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₅H₁₈OSi MW: 242,39 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00026752 Núm. CAS: 1825-59-8 |