Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 96%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD125488-100GEA
90
EUR
BLDPBD125488-100G
BLDPBD125488-25G
BLDPBD125488-1G
BLDPBD125488-500G
BLDPBD125488-5G
BLDPBD125488-10G
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate 96%
Dimethyl-trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₁₆O₄ MW: 200,23 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063917 Núm. CAS: 3399-22-2 |