6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
BLDPBD12489-1GEA 32 EUR
BLDPBD12489-1G BLDPBD12489-250MG BLDPBD12489-5G
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid 98%
6-Fluorochromone-2-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₁₀H₅FO₄
MW: 208,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03070543
Núm. CAS: 99199-59-4