Diethylamine 2-(2-((2,6-dichlorophenyl)amino)phenyl)acetate 98%
|
|
BLDPBD124389-100GEA
29
EUR
BLDPBD124389-100G
BLDPBD124389-1000G
BLDPBD124389-25G
BLDPBD124389-5G
BLDPBD124389-500G
Diethylamine 2-(2-((2,6-dichlorophenyl)amino)phenyl)acetate 98%
Diethylamine 2-(2-((2,6-dichlorophenyl)amino)phenyl)acetate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₈H₂₂Cl₂N₂O₂ MW: 369,2855 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01862249 Núm. CAS: 78213-16-8 |