4-Cyclohexylbutan-1-ol 95%
|
|
BLDPBD12421-100MGEA
26
EUR
BLDPBD12421-100MG
BLDPBD12421-1G
BLDPBD12421-5G
BLDPBD12421-250MG
4-Cyclohexylbutan-1-ol 95%
4-Cyclohexylbutan-1-ol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₀H₂₀O MW: 156,26 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001531 Núm. CAS: 4441-57-0 |