Decyloleate 95%
|
|
BLDPBD123650-1GEA
915
EUR
BLDPBD123650-1G
BLDPBD123650-100MG
BLDPBD123650-250MG
Decyloleate 95%
Decyloleate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₂₈H₅₄O₂ MW: 422,72 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048401 Núm. CAS: 3687-46-5 |