Diethyl (3-chloropropyl)malonate 95+%
BLDPBD12344-5GEA 45 EUR
BLDPBD12344-5G BLDPBD12344-25G BLDPBD12344-1G
Diethyl (3-chloropropyl)malonate 95+%
Diethyl (3-chloropropyl)malonate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₁₀H₁₇ClO₄
MW: 236,70 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009169
Núm. CAS: 18719-43-2