(R)-6-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 98%
|
|
BLDPBD123330-100MGEA
41
EUR
BLDPBD123330-100MG
BLDPBD123330-1G
BLDPBD123330-250MG
(R)-6-Oxopiperidine-2-carboxylic acid 98%
(R)-6-Oxopiperidine-2-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₆H₉NO₃ MW: 143,1400 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09025314 Núm. CAS: 72002-30-3 |