1-Cyclopentenylboronic acid 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD122948-5GEA
80
EUR
BLDPBD122948-5G
BLDPBD122948-1G
BLDPBD122948-10G
BLDPBD122948-250MG
BLDPBD122948-25G
1-Cyclopentenylboronic acid 98%
1-Cyclopentenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₅H₉BO₂ MW: 111,94 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD02179496 Núm. CAS: 850036-28-1 |